Key Documents
227412
Sigma-Aldrich
N,N,2,2-Tetramethyl-1,3-propanediamine
97%
Synonyme(s) :
N,N-Dimethylneopentanediamine
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NCH2C(CH3)2CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4355 (lit.)
Point d'ébullition
155-158 °C (lit.)
Densité
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)CC(C)(C)CN
InChI
1S/C7H18N2/c1-7(2,5-8)6-9(3)4/h5-6,8H2,1-4H3
Clé InChI
ULDIVZQLPBUHAG-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Description générale
The pK1 and pK2 values of N,N,2,2-tetramethyl-1,3-propanediamine was determined.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
96.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
36 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hine J and Li WS.
The Journal of Organic Chemistry, 40(12), 1795-1800 (1975)