Key Documents
225967
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzylamine hydrochloride
Synonyme(s) :
2-Nitrobenzenemethanamine hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4CH2NH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
247 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.NCc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2.ClH/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11;/h1-4H,5,8H2;1H
Clé InChI
BASJTVIZZDEQBJ-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Nitrobenzylamine hydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
Reactant involved in synthesis of:
  • Tetrahydroisoquinolines via Heck-aza-Michael reactions
  • Aminomethylphenylamine scaffolds for factor Xa inhibition
  • Squaryliamides for mannosyltransferase inhibition
  • Fluorescent two-photon absorption benzothiadiazole dyes
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable