pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
(CH3)3SiCHCH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.23
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-042-9
Beilstein/REAXYS Number:
956572
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidervapor pressure
4.44 psi ( 20 °C)
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
impurities
<3% tetrahydrofuran
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
bp
55 °C (lit.)
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)C=C
InChI
1S/C5H12Si/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChI key
GCSJLQSCSDMKTP-UHFFFAOYSA-N
Application
Used for the preparation of trimethylsilylethyl sulfoxides which in the presence of fluoride ion generate sulfenate nucleophiles.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vinyltrimethylsilane
signalword
Danger
supp_hazards
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-11.2 °F
flash_point_c
-24 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2