209104
Potassium osmate(VI) dihydrate
Synonyme(s) :
Dipotassium tetrahydroxodioxoosmate, Potassium dioxidodioxoosmium dihydrate, Potassium osmium oxide
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Chaîne SMILES
O.O.[K+].[K+].[O-][Os]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.2H2O.4O.Os/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
Clé InChI
DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- As a reagent for the stereoselective synthesis of 2,3,4-unprotected β-N-Glycopyranosides via palladium-catalyzed Tsuji-Trost amination.
- As a catalyst for asymmetric synthesis of carboranylated diols bearing two adjacent stereocenters.
- To prepare Osmium complexes for voltammetric analysis of polysaccharides.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges