Principaux documents
205583
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium acetate tetrahydrate
99%
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)4N(OCOCH3) · 4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.36
Beilstein:
3574285
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Pf
42-46 °C (lit.)
Solubilité
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC([O-])=O.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.C2H4O2.4H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-2(3)4;;;;/h5-8H2,1-4H3;1H3,(H,3,4);4*1H2/q+1;;;;;/p-1
Clé InChI
QNOAKQGNSWGYOE-UHFFFAOYSA-M
Application
Tetraethylammonium acetate tetrahydrate was used in the preparation of transport membrane which selectively permeates carbon dioxide from hydrogen and methane. It was employed in the ring opening of 1,3,2-dioxaphospholanes and in the synthesis of ether phospholipids.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Tetrahedron Letters, 33, 2291-2291 (1992)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 70-70 (1993)
New facilitated transport membranes for the separation of carbon dioxide from hydrogen and methane.
Quinn R, et al.
Journal of Membrane Science, 104(1), 139-146 (1995)