Key Documents
203262
Sigma-Aldrich
Europium oxide
99.99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Eu2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.93
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: europium
Densité
7.42 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=[Eu]O[Eu]=O
InChI
1S/2Eu.3O
Clé InChI
RSEIMSPAXMNYFJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Afficher tout