Merck
1.12156
Europium(III) oxide
99+
Synonyme(s) :
Europium(III) oxide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
Eu2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.93
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-165-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
mp
2291 °C
density
7.42 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Eu+3].[Eu+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Eu.3O/q2*+3;3*-2
InChI key
AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Europium(III) oxide
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c