Key Documents
197645
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triazole sodium derivative
technical grade
Synonyme(s) :
Sodium-1,2,4-triazolide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H2N3Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
91.05
Numéro Beilstein :
3570104
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Forme
powder
Pf
295 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Na]n1cncn1
InChI
1S/C2H2N3.Na/c1-3-2-5-4-1;/h1-2H;/q-1;+1
Clé InChI
NVMNEWNGLGACBB-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2,4-Triazole sodium derivative (sodium-1,2,4-triazolide) may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable