196282
3-Thiophenecarboxaldehyde
98%
Synonyme(s) :
3-Formylthiophene, 3-Thienaldehyde, 3-Thienylcarboxaldehyde, 3-Thiophenealdehyde, 3-Thiophenecarbaldehyde, Thiofuran-3-carboxaldehyde, Thiophen-3-aldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.31 mmHg ( 20 °C)
Pureté
98%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
>392 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.583 (lit.)
Point d'ébullition
194-196 °C (lit.)
86-87 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccsc1
InChI
1S/C5H4OS/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-4H
Clé InChI
RBIGKSZIQCTIJF-UHFFFAOYSA-N
Application
- series of 4-substituted 2-thiophenesulfonamides
- acetal and ketal derivatives of 4′-demethylepipodophyllotoxin-β-D-glucoside and epipodophyllotoxin-β-D-glucoside
- 1,2-di-3-thienyl-2-hydroxyethanone (3,3′-thenoin), 3-thienyl symmetric analog of benzoin
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup