188549
2-Mercaptopyridine N-oxide
99%
Synonyme(s) :
2-Pyridinethiol-1-oxide, Pyrithione
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
69-72 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][n+]1ccccc1S
InChI
1S/C5H5NOS/c7-6-4-2-1-3-5(6)8/h1-4,8H
Clé InChI
FGVVTMRZYROCTH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves