184357
(Phenylsulfonyl)acetonitrile
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
112-114 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=S(=O)(CC#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO2S/c9-6-7-12(10,11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,7H2
Clé InChI
ZFCFFNGBCVAUDE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges