181587
Poly(tert-butyl methacrylate)
average Mw ~170,000, crystalline
Synonyme(s) :
tert -Butyl methacrylate homopolymer
About This Item
Forme
crystalline
Poids mol.
average Mw ~170,000
Indice de réfraction
n20/D 1.4638 (lit.)
Température de transition
Tg 107 °C
Solubilité
8.65 (solubility parameter)
Densité
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=C)C(=O)OC(C)(C)C
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable