Key Documents
178241
Sigma-Aldrich
Isobutyl 1,2-dihydro-2-isobutoxy-1-quinolinecarboxylate
99%
Synonyme(s) :
1-Isobutoxycarbonyl-2-isobutoxy-1,2-dihydroquinoline, 2-Isobutoxy-1-isobutoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline, IIDQ
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H25NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.40
Numéro Beilstein :
1543065
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Indice de réfraction
n20/D 1.523 (lit.)
Point d'ébullition
140-142 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)COC1C=Cc2ccccc2N1C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C18H25NO3/c1-13(2)11-21-17-10-9-15-7-5-6-8-16(15)19(17)18(20)22-12-14(3)4/h5-10,13-14,17H,11-12H2,1-4H3
Clé InChI
LPBHYOYZZIFCQT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Manisha Sathe et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(5), 1792-1795 (2010-02-05)
Polystyrene-supported 2-isobutoxy-1-isobutoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline (PS-IIDQ), a polymer-supported covalent coupling reagent, was successfully employed for the first time in the bioconjugation of an example hapten (phytanic acid derivative) to a carrier protein (bovine serum albumin (BSA)) within the context of immunogen preparation for
Effect of hydrophobic carboxyl reagents on the proton flux through coupling factor CF0 in thylakoid membrane.
Y Ho et al.
Biochemistry, 19(12), 2650-2655 (1980-06-10)