Principaux documents
176575
Sigma-Aldrich
Ammonium-d4 bromide
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
ND4Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Pf
452 °C (subl.) (lit.)
Densité
2.528 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[Br-].[2H][N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3/i/hD4
Clé InChI
SWLVFNYSXGMGBS-JBISRTOLSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable