Key Documents
17353
Sigma-Aldrich
di-Boc-cystamine
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Di-Boc-cystamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H28N2O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.51
Numéro Beilstein :
4261397
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Pf
120-122 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NCCSSCCNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H28N2O4S2/c1-13(2,3)19-11(17)15-7-9-21-22-10-8-16-12(18)20-14(4,5)6/h7-10H2,1-6H3,(H,15,17)(H,16,18)
Clé InChI
HBTMWZADMHBLMY-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Building block for the synthesis of thioethyl-modified peptides
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
W.J. Moree et al.
Tetrahedron Letters, 49, 1133-1133 (1993)
T M Winger et al.
Bioconjugate chemistry, 6(3), 323-326 (1995-05-01)
The derivatization of poly(p-(chloromethyl)styrene-co-divinylbenzene) (Merrifield resin) with N-(tert-butoxycarbonyl)-2-aminoethanethiol is presented as a convenient route for the generation of thiol terminated peptides using a solid phase methodology. Maximum resin substitution reached 92% (773 mumol/g) after 24 h. However, at 30 min
Carolina González-Blanco et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(11) (2019-05-31)
(1) Background. Titanium is characterized by its biocompatibility and resistance to stress and fatigue. Treatment with argon plasma may favour growth of human osteoblasts with respect to cell adhesion and proliferation. The aim of this study was to analyse the