172839
2-tridécanone
99%
Synonyme(s) :
Méthyl undécyl cétone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
Point d'ébullition
134 °C/10 mmHg (lit.)
263 °C (lit.)
Pf
24-27 °C (lit.)
Densité
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C13H26O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)14/h3-12H2,1-2H3
Clé InChI
CYIFVRUOHKNECG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves