164747
Europium tris[3-(heptafluoropropylhydroxymethylene)-(+)-camphorate]
98%
Synonyme(s) :
Eu(hfc)3, Europium(III) tris[3-(heptafluoropropylhydroxymethylene)-d-camphorate], Tris[3-(heptafluoropropylhydroxymethylene)-d-camphorato]europium(III)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +158.0°, c = 1 in chloroform
Technique(s)
NMR: suitable
Pf
156-158 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1(C)C2CC[C@@]1(C)C(=O)\C2=C(\O[Eu](O\C(=C3\C4CC[C@@](C)(C3=O)C4(C)C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)O\C(=C5/C6CC[C@@](C)(C5=O)C6(C)C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C14H15F7O2.Eu/c3*1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(22)7(6)9(23)12(15,16)13(17,18)14(19,20)21;/h3*6,23H,4-5H2,1-3H3;/q;;;+3/p-3/b3*9-7+;/t3*6-,11+;/m111./s1
Clé InChI
VGLKHVQPWGFXEG-PSMAIOHISA-K
Catégories apparentées
Application
- Enantiomeric purities of the precursors of trisporic acids A, B and related products.
- Optical purity of racemic 6,7-dichloro-5-methoxy-2-methyl-2-phenyl-1 indanone.
- Epimeric purity of 4-methylsulfinylbutylglucosinolate.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable