160385
Phthalimide potassium salt
98%
Synonyme(s) :
1,3-Dihydro-1,3-dioxoisoindole potassium salt, Potassium phthalimide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
Chaîne SMILES
[K]N1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H5NO2.K/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7;/h1-4H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Clé InChI
FYRHIOVKTDQVFC-UHFFFAOYSA-M
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
346.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
174.6 °C - closed cup