Principaux documents
153958
Sigma-Aldrich
3-Bromophenylhydrazine hydrochloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4NHNH2·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.50
Numéro Beilstein :
3565829
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
227-231 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
hydrazine
Chaîne SMILES 
Cl.NNc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H7BrN2.ClH/c7-5-2-1-3-6(4-5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H
Clé InChI
RPYIPFXHIKXRKS-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Bromophenylhydrazine hydrochloride was used to prepare 6-(3-Bromophenylhydrazono)-7,8,9,11-tetrahydropyrido [2,1- b]quinazoline-11-one.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Synthesis and COX inhibitory activities of rutaecarpine derivatives.
Bull. Korean Chem. Soc., 26(12), 1975-1975 (2005)