Principaux documents
152803
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3NHNH2·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.49
Beilstein:
3708828
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
220-224 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
hydrazine
Chaîne SMILES 
Cl.NNc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H6Cl2N2.ClH/c7-4-1-2-6(10-9)5(8)3-4;/h1-3,10H,9H2;1H
Clé InChI
DDWYGJVFURAIJZ-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride was used in the synthesis of pyrazole analogues of curcumin.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Satyendra Mishra et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(6), 2894-2902 (2008-01-16)
Curcumin, a major yellow pigment and active component of turmeric, has been shown to possess anti-inflammatory and anti-cancer activities. Recent studies have indicated that curcumin inhibits chloroquine-sensitive (CQ-S) and chloroquine-resistant (CQ-R) Plasmodium falciparum growth in culture with an IC(50) of