152757
1,4-Naphthoquinone
97%
Synonyme(s) :
α-Naphthoquinone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
119-122 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
O=C1C=CC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C10H6O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
Clé InChI
FRASJONUBLZVQX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
285.8 °F
Point d'éclair (°C)
141 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges