143200
Ethyl 1-benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate hydrochloride
technical grade
Synonyme(s) :
1-Benzyl-4-ethoxycarbonyl-3-piperidone hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pf
162 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
NH4OH: soluble 25 mg/mL, clear, yellow (Methanol)
Groupe fonctionnel
ester
ketone
phenyl
Chaîne SMILES
Cl[H].CCOC(=O)C1CCN(CC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H19NO3.ClH/c1-2-19-15(18)13-8-9-16(11-14(13)17)10-12-6-4-3-5-7-12;/h3-7,13H,2,8-11H2,1H3;1H
Clé InChI
UQOMEAWPKSISII-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable