Key Documents
13730
Sigma-Aldrich
(2R,3S)-(+)-3-(Benzyloxymethyl)oxirane-2-methanol 4-nitrobenzoic acid ester
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonyme(s) :
(2R,3S)-(+)-4-Benzyloxy-2,3-epoxy-1-butyl 4-nitrobenzoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H17NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.33
Numéro Beilstein :
5383515
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +34±1°, c = 0.5% in chloroform
Pf
78-80 °C
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC[C@H]2O[C@H]2COCc3ccccc3
InChI
1S/C18H17NO6/c20-18(14-6-8-15(9-7-14)19(21)22)24-12-17-16(25-17)11-23-10-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,16-17H,10-12H2/t16-,17+/m0/s1
Clé InChI
XBAOYRZETQXAAE-DLBZAZTESA-N
Autres remarques
Stable precursor to (2R,3S)-(+)-3-(benzyloxymethyl)oxirane-2-methanol which is a versatile chiral building block ; Nucleophilic substitution at carbon C-1 ; Cuprous iodide catalyzed addition of Grignard reagents at C-2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
W.R. Roush et al.
Tetrahedron Letters, 24, 1377-1377 (1983)
C.H. Behrens et al.
The Journal of Organic Chemistry, 50, 5687-5687 (1985)
T. Katsuki et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47, 1373-1373 (1982)