Principaux documents
135658
Sigma-Aldrich
5-Chloromethyl-2-oxazolidinone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H6ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
102-104 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
ClCC1CNC(=O)O1
InChI
1S/C4H6ClNO2/c5-1-3-2-6-4(7)8-3/h3H,1-2H2,(H,6,7)
Clé InChI
FNOZCEQRXKPZEZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5-Chloromethyl-2-oxazolidinone undergoes 4-methoxylation by direct electrochemical oxidation in methanol at graphite electrode to yield (4RS, 5S)-chloromethyl-4-methoxy-2-oxazolidinone.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Electrochemical oxidation of chiral 5-substituted 2-oxazolidinones: A key building block for dichiral ?-amino alcohols.
Danielmeier K, et al.
Tetrahedron, 52(29), 9743-9754 (1996)