135178
Cuminaldehyde
98%
Synonyme(s) :
4-Isopropylbenzaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.529 (lit.)
Point d'ébullition
235-236 °C (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
Densité
0.981 g/mL at 20 °C
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(C)C
InChI
1S/C10H12O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
WTWBUQJHJGUZCY-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
199.4 °F
Point d'éclair (°C)
93 °C