131326
Pentachlorobenzene
96%
Synonyme(s) :
1,2,3,4,5-Pentachlorobenzene
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
solid
Point d'ébullition
275-277 °C (lit.)
Pf
84-87 °C (lit.)
Densité
1.609 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Clc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl5/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H
Clé InChI
CEOCDNVZRAIOQZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable