118354
9-Decen-1-ol
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
Point d'ébullition
234-238 °C (lit.)
Densité
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2,11H,1,3-10H2
Clé InChI
QGFSQVPRCWJZQK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup