Key Documents
11240
Sigma-Aldrich
DL-Aspartic acid potassium salt hemihydrate
≥98.0% (NT)
Synonyme(s) :
Potassium DL-aspartate
About This Item
Formule linéaire :
HOOCCH(NH2)CH2COOK · 0.5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.20
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Pureté
≥98.0% (NT)
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
O.[K+].[K+].NC(CC(O)=O)C([O-])=O.NC(CC(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C4H7NO4.2K.H2O/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;;;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;;2*+1;/p-2
Clé InChI
YKZPPPNXRZHVGX-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable