105449
γ-Thiobutyrolactone
98%
Synonyme(s) :
4-Butyrothiolactone
About This Item
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.523 (lit.)
Point d'ébullition
39-40 °C/1 mmHg (lit.)
Solubilité
THF: soluble
Densité
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1CCCS1
InChI
1S/C4H6OS/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
Clé InChI
KMSNYNIWEORQDJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup