103608
3-Nitrophenylacetic acid
99%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
117-120 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)Cc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c10-8(11)5-6-2-1-3-7(4-6)9(12)13/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Clé InChI
WUKHOVCMWXMOOA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable