103284
2-Methoxy-5-methylaniline
99%
Synonyme(s) :
5-Methyl-o-anisidine, 6-Methoxy-m-toluidine, p-Cresidine
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.7 (vs air)
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
pb
235 °C (lit.)
Pf
50-52 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(C)cc1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-3-4-8(10-2)7(9)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
Clé InChI
WXWCDTXEKCVRRO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges