MilliporeSigma
AccueilApplicationsFabrication pharmaceutique et biopharmaceutiqueProduction de conjugués anticorps-médicament (ADC)
Production de conjugués anticorps-médicament (ADC)
Illustration d'un conjugué anticorps-médicament (ADC) servant à délivrer des principes hautement actifs
Les conjugués anticorps-médicament (ADC) sont des composés thérapeutiques qui utilisent des anticorps monoclonaux (mAb) pour délivrer jusque dans les cellules cibles des principes pharmaceutiques hautement actifs (HPAPI). Les ADC sont constitués d'un anticorps monoclonal (mAb) conjugué à une charge par l'intermédiaire d'un agent de liaison, ou "linker", stable. L'agent de liaison veille à ce que la charge reste fixée à l'anticorps jusqu'à ce qu'elle atteigne le site visé, limitant ainsi la toxicité hors cible. Bien que la plupart des ADC approuvés, ainsi que ceux en cours de développement, ciblent divers types de cancer, ces produits thérapeutiques complexes s'avèrent extrêmement prometteurs pour le traitement d'autres maladies.
Contactez-nous si vous avez besoin de plus amples informations sur les matières premières ou les équipements nécessaires au développement ou à la production de vos ADC en interne, ou si vous envisagez d'externaliser ces services auprès d'un partenaire de CDMO.
Catégories à la une
Agitateur Mobius moderne et rutilant utilisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques. L'appareil a une forme cylindrique et est équipé d'un panneau de commande numérique, garantissant une transformation et un mélange précis des matières.
Agitateurs à usage unique
Notre gamme complète de solutions de mélange à usage unique Mobius® peut répondre à vos besoins de mélange d'ingrédients pharmaceutiques, des intermédiaires au médicament final... 
Commander des produits
La solution Mobius® FlexReady avec ensembles Smart Flexware™ est un système modulable qui vous permet de disposer d'un seul et même système évolutif pour la chromatographie et la filtration à flux tangentiel à différentes échelles
Ultrafiltration et diafiltration
L'ultrafiltration et la diafiltration sont des étapes importantes des procédés de bioproduction. Elles permettent d'accroître la capacité, la concentration et la quantité de produit récupéré.
Commander des produits
Colonnes Vantage®
Résines de chromatographie d'échange d'ions
La chromatographie d'échange d'ions (IEX) permet de séparer des biomolécules en fonction de la différence de charge...
Commander des produits
Formulation de formes liquides
Formulation biopharmaceutique
Les produits biologiques sont des composés thérapeutiques qui peuvent être constitués de protéines, de peptides, de virus, de vecteurs viraux ou d'acides nucléiques. Ils nécessitent un environnement défini pour rester intacts et fonctionnels tout au long du procédé de fabrication et de formulation, ainsi que pendant le stockage à long terme.
Commander des produits
Défis liés au développement et à la fabrication des ADC
Le développement et la fabrication des ADC sont plus complexes que ceux des mAb. Ils nécessitent un grand savoir-faire technique et des mesures de confinement robustes pour maintenir la sécurité des opérateurs. En règle générale, ils requièrent une expertise dans les domaines du développement de HPAPI et de grosses molécules, de la chimie des agents de liaison et de la conjugaison, associée à des capacités analytiques pour caractériser et démontrer la pureté, l'homogénéité et la stabilité de l'ADC. En outre, les installations de production intègrent généralement des équipements spécialisés conçus pour atténuer le risque d'exposition des opérateurs aux charges hautement cytotoxiques.
La réussite du développement et la constance de la production de la molécule d'ADC visée dépendent de plusieurs facteurs, notamment les suivants :
  • Conjugaison : ne doit pas affecter la fonctionnalité du mAb ; peut être spécifique à un site ou non, en fonction de la méthode de conjugaison choisie.
  • Conception de l'agent de liaison : affecte la stabilité de l'ADC après son administration au patient, l'efficacité de la libération de la charge au niveau du site ciblé, la pharmacocinétique, l'efficacité et la toxicité.
  • Rapport médicament/anticorps (DAR) : le nombre moyen souhaité de molécules de HPAPI ou de médicament conjuguées au mAb doit être atteint. Un DAR faible peut réduire l'efficacité de l'ADC, tandis qu'un DAR élevé peut altérer la structure du mAb, sa stabilité, sa fixation à la cible et son profil d'innocuité global.
  • Purification efficace : optimisée pour éliminer de manière fiable les contaminants provenant du procédé, les résidus d'agent de liaison et les résidus de charge (HPAPI) cytotoxique.
  • Purification aux performances constantes : pour maintenir l'effet thérapeutique recherché, quel que soit le DAR, la variabilité de la composition de l'ADC doit être faible.
  • Confinement fiable : aspect essentiel tout au long du processus de fabrication afin de maintenir la sécurité des opérateurs. Les systèmes à usage unique constituent une solution modulable, sûre et fiable pour une fabrication d'ADC réussie.
  • Formulation stable et sûre : l'administration parentérale nécessite des excipients de haute qualité. Une efficacité thérapeutique optimale ne peut être atteinte qu'avec un ADC stable, soluble et facile à administrer.
Il est crucial, tout au long du procédé de fabrication de l'ADC, de sélectionner des produits et des technologies garantissant un haut niveau de sécurité pour les opérateurs, réduisant le risque de contamination et facilitant la transposition d'échelle du développement jusqu'à la production en conditions BPF. Les systèmes à usage unique constituent une solution sûre, reproductible et transposable, qui permet d'obtenir des rendements élevés tout en respectant les attributs de qualité visés. La documentation complète que le fournisseur vous donne sur les composés extractibles et relargables facilite votre évaluation des risques et vous permet d'accélérer votre parcours jusqu'à une production d'ADC sûre et réussie.
Recherche de documents
Vous recherchez des informations plus spécifiques ?
Consultez notre recherche de documents pour trouver des fiches de données de sécurité, des certificats et de la documentation technique.
Trouver des documents
Déroulement des opérations
Préparation du mAb
Préparation du mAb
La préparation du mAb implique d'éventuelles modifications par le biais de réactions chimiques ou enzymatiques. À ce stade, il est possible de réaliser une conjugaison préliminaire du mAb à l'agent de liaison nécessitant une surveillance et un contrôle minutieux la réaction.
Pour en savoir plus sur nos solutions avancées pour le développement et la production des mAb, cliquez sur : Anticorps monoclonaux (mAb)
    Conjugaison
    La charge de HPAPI ou les réactifs d'association charge-agent de liaison sont généralement préparés séparément. Pour réussir la conjugaison, il est nécessaire d'optimiser l'ajout des réactifs et d'assurer un bon mélange en surveillant et en contrôlant la réaction de conjugaison. 
    Pour en savoir plus, cliquez sur : La conjugaison dans la production des ADC. Conjugaison
      Purification
      L'ADC est purifié par chromatographie et/ou filtration à flux tangentiel (TFF). L'objectif est d'éliminer les espèces indésirables, telles que les molécules au DAR inadapté, les agrégats, les composés charge-agent de liaison non conjugués résiduels et les solvants de réaction. Les charges conjuguées peuvent faciliter l'agrégation de l'ADC, en particulier si elles sont très hydrophobes, ce qui représente une difficulté supplémentaire pour la purification.
      Purification supplémentaire et formulation finale par TFF
      Une purification supplémentaire peut s'avérer nécessaire pour réduire la quantité des contaminants et remplacer l'ADC par du tampon de formulation. Il est crucial de maintenir la solubilité de l'ADC, notamment en raison de sa forte hydrophobicité. L'utilisation de produits chimiques de haute qualité, notamment en ce qui concerne les tampons, les ajusteurs de pH, les tensioactifs, les stabilisants et les excipients réduisant la viscosité, renforce l'efficacité de la purification et permet d'obtenir plus facilement une formulation finale stable.
      Filtration stérilisante
      Le vrac d'ADC formulé est stérilisé par filtration avant d'être rempli ou expédié en vue d'un remplissage hors site. Il est essentiel de confiner correctement l'ADC en vrac afin de le maintenir stérile et de garantir la sécurité des opérateurs vis-à-vis de la charge de HPAPI hautement toxique.
      Remplissage/finition
      Le produit pharmaceutique du type ADC en vrac est stérilisé par filtration avant le remplissage. Les modules de filtration finale et de remplissage bien conçus permettent de réduire au maximum la perte de produit, de maximiser le rendement de l'ADC tout en permettant de tester l'intégrité des filtres et de maintenir la stérilité et le confinement nécessaires à la sécurité des opérateurs.