MilliporeSigma
AccueilPhotométrie et réflectométrieMéthode d'analyse du cuivre (total) dans les effluents à forte teneur en matière organique
Méthode d'analyse du cuivre (total) dans les effluents à forte teneur en matière organique
Instruments et réactifs :
Réf. 173016, Spectrophotomètre VIS Spectroquant® Prove 100 ou
Réf. 173017, Spectrophotomètre UV/VIS Spectroquant® Prove 300 ou
Réf. 173018, Spectrophotomètre UV/VIS Spectroquant® Prove 600 ou
Réf. 109748, Photomètre Spectroquant® NOVA 30 ou
Réf. 109751, Photomètre Spectroquant® NOVA 60 ou
Réf. 173632, Colorimètre Spectroquant® Move 100
Réf. 114946, Cuvettes rectangulaires de 10 mm et/ou
Réf. 114947, Cuvettes rectangulaires de 20 mm et/ou
Réf. 114944, Cuvettes rectangulaires de 50 mm
Réf. 114553, Test du cuivre en tube Spectroquant®
Réf. 114767, Test du cuivre Spectroquant®
Réf. 100731, Acide sulfurique à 96 % pour l'analyse
Réf. 107209, Peroxyde d'hydrogène à 30 % (Perhydrol®) pour l'analyse
Réf. 105590, Solution d'hydroxyde de sodium à 32 % pour l'analyse
Réf. 109535, Bandelettes indicatrices de pH MColorpHast™, indicateur universel pH 0-14
Réf. 116754, Eau pour l'analyse
Préparation des échantillons :
Placer 25 ml d'échantillon dans un bécher de 400 ml avec 5 ml d'acide sulfurique à-96 % et 5 ml de Perhydrol®, mélanger, puis chauffer lentement sur une plaque chauffante jusqu'à ce que l'acide sulfurique commence à fumer. Laisser refroidir, ajouter 5 ml de Perhydrol® et chauffer à nouveau jusqu'à libération de SO3. En fonction de la teneur en matière organique de l'échantillon, répéter si besoin l'opération jusqu'à trois fois. L'échantillon entièrement digéré doit être limpide et pratiquement incolore.
Transvaser le mélange dans une fiole jaugée de 50 ml. Ajuster le pH à une valeur de 4-8 avec une solution d'hydroxyde de sodium à 32 % (vérifier le pH avec des bandelettes indicatrices de pH universelles pour pH 0-14). Diluer la solution avec de l'eau pour l'analyse, compléter jusqu'au trait de jauge puis bien mélanger.
Analyse :
Procéder au dosage à l'aide des tests en kit mentionnés ci-dessus.
Calcul :
Teneur en cuivre (total) en mg/l de Cu = résultat de l'analyse en mg/l de Cu × 2