Méthode d'analyse de la DCO dans les eaux usées (avec digestion rapide)
Dosage photométrique de la consommation de chromates après digestion de 20 min.
Instruments et réactifs :
Réf. 173016, Spectrophotomètre VIS Spectroquant® Prove 100 ou
Réf. 173017, Spectrophotomètre UV/VIS Spectroquant® Prove 300 ou
Réf. 173018, Spectrophotomètre UV/VIS Spectroquant® Prove 600 ou
Réf. 109748, Photomètre Spectroquant® NOVA 30 ou
Réf. 109751, Photomètre Spectroquant® NOVA 60 ou
Réf. 173632, Colorimètre Spectroquant® Move 100
Réf. 114946, Cuvettes rectangulaires de 10 mm et/ou
Réf. 114947, Cuvettes rectangulaires de 20 mm et/ou
Réf. 114944, Cuvettes rectangulaires de 50 mm
Réf. 114560, Test de la DCO en tube Spectroquant®, plage de mesure 4,0-40,0 mg/l*
Réf. 101796, Test de la DCO en tube Spectroquant®, plage de mesure 5,0-80,0 mg/l
Réf. 114540, Test de la DCO en tube Spectroquant®, plage de mesure 10-150 mg/l
Réf. 114895, Test de la DCO en tube Spectroquant®, plage de mesure 15-300 mg/l
Réf. 114690, Test de la DCO en tube Spectroquant®, plage de mesure 50-500 mg/l
Réf. 114541, Test de la DCO en tube Spectroquant®, plage de mesure 25-1 500 mg/l
Réf. 114691, Test de la DCO en tube Spectroquant®, plage de mesure 300-3 500 mg/l
Réf. 114555, Test de la DCO en tube Spectroquant®, plage de mesure 500-10 000 mg/l
Réf. 101797, Test de la DCO en tube Spectroquant®, plage de mesure 5 000-90 000 mg/l
Réf. 171201, Thermoréacteur Spectroquant® TR 420 ou
Réf. 171202, Thermoréacteur Spectroquant® TR 620
* Non compatible avec le Move 100.
Méthode de digestion rapide de la DCO
Conformément à la norme applicable (ISO 15705), la détermination de la DCO avec des tests en tube se fait à 148 °C, car le mélange DCO/eau contenu dans le tube bout déjà à cette température. Il n'est donc pas approprié, dans ce cas, d'utiliser des températures de digestion supérieures. Le temps d'ébullition conventionnel est de 120 minutes. Cependant, comme les expériences pratiques l'ont montré, la plupart des échantillons d'eaux usées sont déjà suffisamment digérés en l'espace de seulement 20 minutes.
Nous proposons donc, en plus de la méthode standard, une méthode de digestion rapide de la DCO qui présente les avantages suivants :
- Température de digestion conforme à la norme (148 °C).
- Aucun investissement supplémentaire nécessaire, du fait de l'utilisation de thermoréacteurs classiques.
- En fonction du nombre d'échantillons, l'utilisateur peut choisir des thermoréacteurs à 12 ou 24 puits, et peut donc traiter un grand nombre d'échantillons simultanément.
Préparation des échantillons :
Les deux types de thermoréacteur permettent de saisir jusqu'à sept méthodes personnalisées. Se reporter aux instructions du chapitre 5.6.1 du manuel de l'instrument pour voir comment renseigner une méthode personnalisée dans l'appareil.
Sélectionner une température de 148 °C et un temps de chauffage total de 20 min. Dans le menu de paramétrage, basculer le thermoréacteur sur un démarrage manuel. Démarrer le préchauffage. Lorsque la température finale de 148 °C est atteinte, le symbole S, signifiant que le thermoréacteur est en mode veille, s'affiche à l'écran. Insérer les tubes précédemment préparés et attendre que la température soit de nouveau stabilisée à 148 °C. Appuyer ensuite de nouveau sur la touche Run/Enter (Marche/Entrée) pour déclencher le chronomètre et le cycle de chauffage. Lorsque le temps de chauffage de 20 min est écoulé, retirer les tubes chauds du thermoréacteur et les placer sur un portoir. Les laisser refroidir à une température > 40 °C environ et faire tourner doucement les tubes pour mélanger leur contenu. Laisser les solides en suspension sédimenter et procéder à la mesure en suivant les instructions du manuel du photomètre correspondant au test utilisé.
Nous savons, d'après notre expérience pratique et les réponses de nos clients, que la plupart des échantillons d'eaux usées donnent des résultats identiques avec un temps de digestion de 20 minutes au lieu de 120 minutes.
Analyse :
Procéder au dosage à l'aide des tests en kit mentionnés ci-dessus.