MilliporeSigma
HPLC Analysis of Alanine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG
HPLC Analysis of Alanine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG application for HPLC
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Astec® Chirobiotic® TAG Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Étalon
Réf. du produit
Description
Tarif
DL-Alanine
≥99% (HPLC)
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase
[A] water; [B] acetonitrile; (50:50, A:B)
flow rate
0.8 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 210 nm
injection
2 μL
sample
5 mg/mL in methanol