MilliporeSigma
Protéines, mélange
Protéines, mélange application for HPLC
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Colonne d′interaction hydrophobe TSKgel®
L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
CONDITIONS
column
TSKgel Phenyl-5PW, 7.5 cm × 7.5 mm I.D., 10 μm particles (807573)
mobile phase
0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 plus ammonium sulfate, 1.8 M to 0 M in 60 min
flow rate
1 mL/min
detector
UV, 280 nm
Description
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation