HPLC Analysis of Metoprolol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T2
Matériaux
Application
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Étalon
column
CHIROBIOTIC T2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (16024AST)
mobile phase
0.1 wt% ammonium trifluoroacetic acid in methanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm