MilliporeSigma
HPLC Analysis of Histidine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (23 °C)
HPLC Analysis of Histidine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (23 °C) application for HPLC
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Colonne chirale pour HPLC Astec® CHIROBIOTIC® T
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Étalon
Réf. du produit
Description
Tarif
DL-Histidine
≥99% (TLC)
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
[A] 160 mM sodium phosphate, pH 4.5; [B] ethanol; (40:60, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
23 °C
detector
UV, 205 nm