HPLC Analysis of Alanine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (Formic Acid Mobile Phase Modifier)
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Colonne de garde
Réf. du produit
Description
Tarif
Astec® Chirobiotic® T Chiral HPLC Guard Column
Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mmCONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
[A] water; [B] methanol; [C] formic acid; (30:70:0.02, A:B:C)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 205 nm
injection
10 μL
sample
300 μg /mL in 30:70 water:methanol