HPLC Analysis of 25-Dihydroxyvitamin D2, 25-Hydroxyvitamin D3 and 3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 on Ascentis® Express F5, 40 °C
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Composant de phase mobile
Réf. du produit
Description
Tarif
Étalon
CONDITIONS
column
Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase
[A] 7 mM ammonium formate; [B] methanol (25:75, A:B)
flow rate
0.4 mL/min
pressure
3553 psi (245 bar)
column temp.
40 °C
detector
UV, 265 nm
ESI(+), m/z 100 - 1000
injection
1 μL
sample
300 mg/L in 25:75, water:methanol