MilliporeSigma
PCBs dans les huiles de transformateurs et de rejat
PCBs dans les huiles de transformateurs et de rejat suitable for GC, application for SPE
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Colonne capillaire SPB®-5 pour GC/CPG
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
Tube ou plaque pour SPE
Réf. du produit
Description
Tarif
Tube SPE Supelclean LC-Si
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pkg of 30 ea
Tube SPE Supelclean LC-Florisil®
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pkg of 30 ea
CONDITIONS
sample preparation
SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix
used transormer oil containing 50 ppb Aroclor 1254.
SPE tube/cartridge
Supelclean LC-Florisil, 1.0 g/6 mL (57057)
SPE tube/cartridge
Supelclean LC-Si, 1.0 g/6 mL (57051)
condition
0.5 mL isooctane (Florisil tube)
sample addition
0.2 g transformer oil or 0.1 g waste oil
washing
5 x 2 mL isooctane
column
SPB-5, 30 m × 0.32 mm I.D., 0.25 μm film (24048)
oven
40 °C (4 min) to 300 °C at 10 °C/min, hold 5 min
detector
ECD
carrier gas
nitrogen
injection
1 μL, splitless (30 sec delay), then split (50:1)
Description
Application
Pré-traitement de l′échantillon :
Huile de tranformateur usagée contenant 50ppb d′Aroclor 1254
Connecter le tube de SPE Supelclean LC-Si (1g/6 mL) en série à la sortie mâle d′un tube de SPE Supelclean LC-Florisil (1g/6mL) en utilisant un adaptateur pour tube SPE (57020-U).
Conditionner le tube de Florisil supérieur avec 0,5mL d′isooctane
Appliquer jusqu′à 0,2g d′huile de transformateur ou 0,1g d′huile de rejet sur le fritté supérieur du tube de SPE Florisil
Passer 5 x 2mL d′isooctane à travers les deux tubes de SPE Florisil et LC-Si. Les interférants de l′huile seront retenus sur les tubes de SPE tandis que les PCBs seront élués dans les fractions d′isooctane.
Collecter et combiner les fractions d′iso-octane en utilisant des fioles graduées de 10mL.
Analyser l′extrait iso-octane en GC-ECD
Informations légales
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC