MilliporeSigma
Hydrocarbons by ASTM® Method D 5134
Hydrocarbons by ASTM® Method D 5134 suitable for GC
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Colonne capillaire Petrocol® DH 50,2 pour GC/CPG
L × I.D. 50 m × 0.20 mm, df 0.50 μm
Étalon
Réf. du produit
Description
Tarif
ASTM® D5134 Qualitative Reference Reformate Standard
analytical standard
CONDITIONS
column
Petrocol DH 50.2, 50 m × 0.20 mm I.D., 0.50 μm (24133-U)
oven
35 °C (30 min), 2 °C/min to 200 °C (15 min)
inj. temp.
200 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 19-21 cm/sec @ 35°C (see ASTM D5134)
injection
0.2 μL, 200:1 split
Description
Informations légales
Petrocol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany