MilliporeSigma
Echantillon d′eau testée pour les BTEX et autres composés
Echantillon d’eau testée pour les BTEX et autres composés suitable for GC, application for SPME
Matériaux
Fibre SPME
Réf. du produit
Description
Tarif
Fibres SPME Polydimethylsiloxane (PDMS)
df 30 μm(PDMS, needle size 24 ga, for use with autosampler
CONDITIONS
sample/matrix
0.7 mL water spiked with 2-600 μg/liter each analyte, 0.25 g NaCl added
SPME fiber
30 μm PDMS (57309)
extraction
headspace, 12 sec (no stirring), ambient temp.
desorption process
2-3 min, 250 °C (0.75-1.0 mm I.D. inj. port liner)
column
Equity-1, 10 m × 0.20 mm I.D., 1.2 μm (available on request)
oven
70 °C (0.2 min) to 180 °C at 50 °C/min
detector
FID, 250 °C