MilliporeSigma
Composés semi-volatils selon la Méthode US EPA 8270, colonne de 0,25 mm de D.I.
Composés semi-volatils selon la Méthode US EPA 8270, colonne de 0,25 mm de D.I. suitable for GC
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Colonne capillaire SLB®-5ms pour GC
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Colonne capillaire SLB®-5ms pour GC
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.50 μm
Colonne capillaire SLB®-5ms pour GC
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 0.18 μm
Colonne de garde
Réf. du produit
Description
Tarif
Tube en silice fondue de polarité intermédiaire
L × I.D. 5.0 m × 0.25 mm
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Wheaton wide-mouth bottle
amber soda-lime glass bottle, capacity 1000 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 12 ea
Ferrule double cône Supeltex M-2B
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm to like I.D. Column, pkg of 2 ea
Connecteur Butt pour colonnes capillaires
body only (ferrules not included)
Étalon
Réf. du produit
Description
Tarif
N-Nitrosodiphenylamine solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
Perfluorotributylamine (PFTBA)
analytical standard
EPA 8270 GC-MS Tuning Solution II
certified reference material, 1000 μg/mL each component in dichloromethane
CLP Semivolatile Calibration Mix
certified reference material, 1000 μg/mL each component in dichloromethane : benzene (3:1)
Mélange d′étalons de substitution de semi-volatils EPA CLP
certified reference material, 4000 μg/mL each component in methylene chloride
Semivolatile Internal Standards Mix
certified reference material, TraceCERT®, 2000 μg/mL each component in methylene chloride, ampule of 2 × 1 mL
EPA 8270 Benzidines Mix
certified reference material, TraceCERT®, 2000 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
CONDITIONS
column
SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm (28473-U)
oven
40 °C (1 min), 12 °C/min to 250 °C, 25 °C/min to 340 °C (4.5 min)
inj. temp.
250 °C
MSD interface
340 °C
scan range
m/z = 40-450
carrier gas
helium, 1.5 mL/min constant flow
injection
1.0 μL, splitless (0.50 min)
liner
4 mm I.D., single taper
sample
50 ng on-column of a 72 component semivolatile standard and 8 surrogate compounds, plus 6 internal standards (at 40 ng on-column)