MilliporeSigma
Composés volatils par méthode US EPA 624
Composés volatils par méthode US EPA 624 suitable for GC
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Colonne capillaire pour la GC VOCOL®
L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 3.00 μm
CONDITIONS
sample/matrix
20 ppb each component in 5 mL water (25381)
purge trap
VOCARB 3000 (21066-U)
purge
35 mL/min for 11 min
dry purge
3 min
desorption temp.
250 °C for 4 min
bake
260 °C for 10 min
column
VOCOL®
, 60 m × 0.53 mm I.D.,3.0 μm (25381)
oven
35 °C (4 min), 6 °C/min to 200 °C
scan range
m/z 35-260 at 0.6 sec/scan
carrier gas
helium, 7.5 mL/min
Description
Informations légales
VOCOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany