MilliporeSigma
Incubateurs et accessoires de laboratoire
Incubateur à agitation Corning
Les incubateurs de laboratoire sont conçus pour fournir un environnement à température contrôlée, empêchant la contamination, tandis que d'autres régulent également les niveaux d'humidité et de CO2. Ils prennent en charge un large éventail d'applications cliniques et de recherche, notamment la croissance de cultures microbiologiques. Certains incubateurs sont spécialement conçus pour les cultures microbiennes et cellulaires, tandis que d'autres facilitent la maintenance et le stockage des cultures en vue d'une utilisation ultérieure. En outre, les incubateurs permettent d'accélérer le taux de croissance de certains microbes qui, autrement, pourraient prendre beaucoup de temps à se développer dans un environnement naturel.
Ces boîtes isolées sont généralement équipées d'un dispositif de chauffage réglable, avec des plages de température allant de 60 °C à 65 °C et, dans certains cas, légèrement plus élevées, mais ne dépassant généralement pas 100 °C. Les incubateurs se déclinent en différents types de chambres, de matériaux, de tailles et de conceptions, afin de répondre aux différents besoins et exigences expérimentaux.
Produits
Trier par pertinence
Afficher 1-20 sur 23
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 23
Comparer
Référence du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Vous avez consulté les résultats 1-20 sur 23
Page 1 de 2
Page 1 sur 2
Incubateurs à CO2
Les incubateurs à dioxyde de carbone ou CO2 sont utilisés en laboratoire pour créer un environnement optimal pour la culture de cellules, de tissus et de micro-organismes. Ils sont conçus pour contrôler avec précision l'environnement nécessaire à la croissance des cultures biologiques ou cellulaires. En simulant la température et les niveaux de CO2 du corps humain, ces incubateurs assurent la protection des cultures contre des facteurs externes tels que les fluctuations de température, l'exposition à l'air et l'exposition à la lumière ou à l'oxygène.
Incubateurs à CO2 SureTherm™ de Benchmark Scientific
Les incubateurs SureTherm™ de Benchmark Scientific offrent un environnement parfait pour vos cultures, en assurant un contrôle précis de la température et du CO2. Ces incubateurs sont les premiers et les seuls à être équipés de la technologie optionnelle (en attente de brevet) IncuView LCI (Live Cell Imaging), qui permet d'observer les cellules en temps réel. Grâce à un microscope interne et à un grand écran externe, les cellules peuvent être visualisées directement dans l'incubateur, éliminant ainsi le risque de contamination dû à leur retrait de l'incubateur et évitant les variations de température.
Tous les incubateurs SureTherm™ sont dotés d'un système de distribution de chaleur exclusif qui combine un chauffage sur six côtés et un ventilateur interne à faible vitesse.
Incubateurs à CO2 numériques MyTemp™ Mini
L'incubateur à CO2 MyTemp™ Mini est l'incubateur le plus petit et le plus économique, disponible en version chauffage uniquement ou chauffage/refroidissement. La température et les pourcentages de CO2 sont réglables numériquement et affichés en temps réel sur le grand panneau de commande LED. L'incubateur se compose de deux étagères amovibles en acier inoxydable et peut accueillir des fioles et des flacons jusqu'à 2 litres. La chambre de l'incubateur est constituée d'une épaisse couche d'isolation haute efficacité ; elle peut donc être utilisée pour le transport de cellules.
Incubateurs à agitation
Les incubateurs à agitation, également connus sous le nom d'incubateurs-agitateurs, offrent une double fonctionnalité, combinant les avantages d'un incubateur classique et d'un agitateur de laboratoire. Ils excellent dans diverses applications, telles que l'aération cellulaire, les études de solubilité et la culture cellulaire. Ces incubateurs maintiennent non seulement une température stable, mais utilisent également une agitation orbitale à des vitesses réglables pour favoriser la croissance des cellules. Le mouvement d'agitation facilite la répartition des nutriments et la perfusion d'oxygène dans la culture cellulaire, éliminant ainsi le recours à un agitateur séparé à l'intérieur de l'incubateur.
Incubateurs à agitation Incu-Shaker™ de Benchmark 
Les modèles Incu-Shaker™ comprennent un modèle compact de seulement 28 cm de large. Il existe également un modèle ultra-résistant de 10 litres disponible avec ou sans réfrigération, offrant des capacités de chauffage. En outre, une version mini à CO2 est disponible, idéale pour la culture de cellules non adhérentes. Tous les modèles sont fournis avec une plateforme standard dotée d'une surface antidérapante et recouverte de caoutchouc, idéale pour les fioles de culture tissulaire, les boîtes de Pétri et les plateaux de coloration. Cependant, ils sont également compatibles avec la plateforme MAGic Clamp™ pratique, connue pour sa méthode de fixation magnétique unique.
Rotateur incubé Roto-Therm™ de Benchmark Scientific 
Cette famille de rotateurs offre une large gamme de capacités de mélange adaptées à diverses applications de laboratoire, notamment la remise en suspension, la liaison de protéines, la purification d'acides nucléiques, l'histochimie et l'hybridation dans des tubes d'un volume compris entre 0,2 et 50 ml. Le mouvement peut être réglé de la verticale (bout à bout) à l'horizontale (roulement ou hybridation).
Incubateur à agitation Corning® LSE™ de 49 litres 
L'incubateur à agitation Corning présente une conception de type armoire, avec un encombrement compact qui permet une utilisation efficace de l'espace grâce à sa capacité d'empilage. Son agitateur orbital intégré est compatible avec une grande variété de plateformes et de pinces, ce qui facilite l'installation d'éléments tels que des fioles, des boîtes de Pétri et des portoirs pour tubes à essai. Parmi les caractéristiques notables de cet incubateur, on peut citer l'uniformité exceptionnelle de la température, une grande zone de visualisation pour une surveillance ininterrompue des échantillons, une large plage de températures, des étagères polyvalentes et un mécanisme d'agitation finement ajusté pour un contrôle précis.
Incubateur à double convection SureTemp™
La gamme d'incubateurs SureTemp™ offre un contrôle précis de la température jusqu'à 75 °C, garantissant des niveaux d'uniformité et de stabilité. Équipé du système d'enregistrement des données SureCheck™ pour la température de la chambre, cet incubateur permet aux utilisateurs de choisir entre le mode de convection mécanique (offrant une uniformité de température exceptionnelle) et le mode de convection gravitaire (adapté aux incubations plus longues où la contamination aérienne et le séchage des échantillons peuvent poser problème).
Incubateur CULTURA mini
L'incubateur CULTURAL mini est un incubateur de paillasse conçu pour l'incubation d'échantillons microbiens, de lames de contact, de lames pour immersion et de boîtes de Pétri afin de détecter des bactéries, des champignons et des levures. Cet incubateur est utilisé pour le contrôle de divers liquides, notamment l'eau potable, les eaux de procédés, les eaux de piscine, les liquides de refroidissement et de lubrification, ainsi que les liquides industriels. Il joue un rôle important dans des domaines tels que la bactériologie alimentaire, le contrôle de l'hygiène, le diagnostic médical et le diagnostic dentaire.
Accessoires pour incubateurs
Les accessoires pour incubateurs permettent de les personnaliser et de faciliter les réparations et la maintenance. Nous proposons des produits tels que des étagères en acier inoxydable, des glissières, des tapis adhésifs, des rôtissoires, etc.