Principaux documents
V900892
Sigma-Aldrich
Collagénase from Clostridium histolyticum
Type II, Vetec, reagent grade, powder, ≥125 CDU/mg solid
Synonyme(s) :
Clostridiopeptidase A
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Forme
powder
Activité spécifique
≥125 CDU/mg solid
Température de stockage
−20°C
Application
Collagenase from Clostridium histolyticum may be used for the isolation of cells from many types of animal tissue. VETEC Collagenase Type II has higher clostripain activity, and is suggested for bone, heart, liver, thyroid and salivary primary cell isolations.
Actions biochimiques/physiologiques
La collagénase est activée à l′aide de quatre atome-grammes de calcium par mole d′enzyme. Elle est inhibée par l′acide éthylèneglycol-bis(bêta-aminoéthyléther)-N,N,N′,N′-tétraacétique, le bêta-mercaptoéthanol, le glutathion, l′acide thioglycolique et la 8-hydroxyquinoline.
Qualité
Also contains clostripain, nonspecific neutral protease, and tryptic activities.
Définition de l'unité
Une unité de digestion de collagène (UDC) libère une quantité de peptides à partir du collagène d′un tendon d′Achille de bovin équivalant, en termes de couleur avec la méthode à la ninhydrine, à 1,0 μmole de leucine en 5 heures à pH 7,4 et à 37 °C en présence d′ions calcium. Une unité d′hydrolyse de FALGPA hydrolyse 1,0 μmole de furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala par minute à 25 °C. Une unité de protéase neutre hydrolyse la caséine et produit une couleur équivalente à 1,0 μmole de tyrosine en 5 heures à pH 7,5 et à 37 °C. Une unité de clostripaïne hydrolyse 1,0 μmole de BAEE par minute à pH 7,6 et à 25 °C en présence de DTT.
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Xiaomiao Li et al.
Cell biology international, 42(2), 169-179 (2017-10-06)
Longitudinal bone growth is governed by a complex network of endocrine signals including leptin. In mouse, leptin deficiency leads to distinct phenotypes in bones of the limb and spine, suggesting the appendicular and axial skeletons are subject to differential regulation
Rong Yang et al.
ESC heart failure, 8(5), 3935-3946 (2021-06-25)
Calcific aortic valve disease (CAVD) is frequent in the elderly. Telocytes (TCs) are implicated in intercellular communication by releasing extracellular vesicles (EVs). This study investigated the role of TC-EVs in aortic valve calcification. TCs were obtained and identified using enzymolysis
Chen Mei et al.
Frontiers in veterinary science, 8, 744032-744032 (2021-10-30)
Canine mammary tumors (CMTs) have histopathological, epidemiologic and clinical characteristics similar to those in humans and are known to be one of the best models for human breast cancer (HBC). This research aimed to describe a newly established canine cell
Lubov Mitrofanova et al.
Oncotarget, 11(4), 322-346 (2020-02-18)
Telocytes (Tcs) and pericytes (Pcs) are two types of perivascular interstitial cell known to be widespread in various organs and tissues, including the brain. We postulated that Tcs and Pcs may be involved in glioblastoma (GBM) neovascularization. Morphological study of
Jie Yang et al.
American journal of translational research, 9(12), 5375-5387 (2018-01-10)
Telocytes are novel cells that have been documented in the interstitium of multiple organs; however, their role in the heart remains unclear. This study aimed to identify cardiac telocytes by their morphological and molecular features and investigate whether their exosomes