V800258
Méthanol
≥99.5%, Analytical Reagent grade, Vetec™
Synonyme(s) :
Alcool méthylique
About This Item
Produits recommandés
product name
Méthanol, AR, ≥99.5%
Qualité
AR
Densité de vapeur
1.11 (vs air)
Pression de vapeur
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
725 °F
Limite d'explosivité
36 %
Indice de réfraction
n20/D 1.329 (lit.)
Point d'ébullition
64.7 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup