V800144
Diisopropyl ether
LR, ≥98%
Synonyme(s) :
Isopropyl ether
About This Item
Produits recommandés
Qualité
LR
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
120 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
≥98%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
827 °F
Limite d'explosivité
1-21 %, 100 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.367 (lit.)
Point d'ébullition
68-69 °C (lit.)
Pf
−85 °C (lit.)
Densité
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-20.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-29 °C - closed cup