V800061
Antimony(III) chloride
LR, ≥98.5%
Synonyme(s) :
Antimony trichloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
LR
Densité de vapeur
7.9 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 49 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
≥98.5%
Forme
crystals
flakes
Pf
73.4 °C (lit.)
Traces de cations
Fe: ≤0.002%
Chaîne SMILES
Cl[Sb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable